Läs mer
Sampling Systems™ Pincett i rostfritt stål
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Polerad finish
- Två storlekar tillgängliga
- Tillverkad av hygieniskt 304 rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (304) |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Produkttyp | Pincett |
| För användning med (applikation) | Allmän laboratorieanvändning |