Läs mer
Cole-Parmer™ Pincett i rostfritt stål
Produktkod. 11745449 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10,8 cm
12,7 cm
14,0 cm
Tipsstil:
Böjd
Lång Fin
Rak
Ultrafin skarp
Vinklad
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Tipsstil unitSize
11745449 12,7 cm Rak Varje
11749909 10,8 cm Böjd Varje
11705499 10,8 cm Vinklad Varje
11735449 10,8 cm Ultrafin skarp Varje
11755449 14,0 cm Lång Fin Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11745449 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0728701
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för mikroelektronik och precisionsmontering
  • Handbearbetade punkter för noggrannhet och utmärkt spetshårdhet
  • Anti-reflex finish minskar påfrestningen på ögonen
  • Antimagnetisk och syrabeständig
Specifikationer
Tipsstil Rak
Antal per förpackning Vardera
Längd (engelska) 5,0 tum.
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 12,7 cm
Produkttyp Pincett
Typ Pincett
Kvantitet Ea.
Stil Rak