Beskrivning
Rekommenderas för mikroelektronik och precisionsmontering
- Handbearbetade punkter för noggrannhet och utmärkt spetshårdhet
- Anti-reflex finish minskar påfrestningen på ögonen
- Antimagnetisk och syrabeständig
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 14,0 cm |
| Material | Rostfritt stål |
| Antal per förpackning | Vardera |
| Kvantitet | Ea. |
| Stil | Rak |
| Tipsstil | Long Fine |
| Produkttyp | Pincett |