Läs mer
Cole-Parmer™ Pincett i rostfritt stål
Produktkod. p-8005004 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
10,8 cm
12,7 cm
14,0 cm
Tipsstil:
Böjd
Lång Fin
Rak
Ultrafin skarp
Vinklad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11749909
Brand: Cole-Parmer™ 0728709
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Rekommenderas för mikroelektronik och precisionsmontering
  • Hand finished points for accuracy and excellent tip hardness
  • Anti-glare finish reduces eye strain
  • Anti-magnetic and acid resistant
Specifikationer
Tipsstil Böjd
Antal per förpackning Each
Längd (engelska) 4.25 in.
Material Stainless Steel
Längd (metrisk) 10,8 cm
Produkttyp Tweezers
Typ Tweezer
Kvantitet Ea.
Stil Straight