Läs mer
Thermo Scientific™ Fackföreningar, utslagsplatser och korsar i rostfritt stål
Produktkod. 10007224 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Cross
Tee
Union
Beskrivning:
0,010 tum genomgående hål
0,020 tum genomgående hål
0.020 in. through hole
0.050 in. through hole
0.062 in. through hole
Svep volym:
∼0.0 μL
0,025μ L
0,129μ L
0,134μ L
0,57μ L
0.103 μL
0.72 μL
0.836 μL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10007224
Brand: Thermo Scientific™ U437
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Minimera systemets dödvolymer och säkerställ tillförlitliga högtrycksanslutningar i ditt HPLC-system med kopplingar, T-stycken och korsar i rostfritt stål.
Minimera systemets dödvolymer och säkerställ tillförlitliga högtrycksanslutningar i ditt HPLC-system med Thermo Scientific™ Kåpor, utslagsplatser och korsar i rostfritt stål. Inkluderar två muttrar och hylsor i rostfritt stål.
  • Absolute zero or low dead volume formats
  • Includes two stainless steel nuts and ferrules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Union
Svep volym 0.836 μL
Inkluderar Union with 2 stainless steel nuts and ferrules
Beskrivning 0.050 in. through hole
Material Stainless Steel
För användning med (utrustning) Upchurch Scientific/Parker Fittings
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.