Läs mer
Thermo Scientific™ Fackföreningar, utslagsplatser och korsar i rostfritt stål
Produktkod. 10107384 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Korsa
Tee
Union
anslutningar
Beskrivning:
0,010 tum genomgående hål
0,020 tum genomgående hål
0,020 tum genomgående hål
0,050 tum genomgående hål
0,062 tum genomgående hål
Svep volym:
∼0,0 μl
0,025μ L
0,103 μl
0,129μ L
0,134μ L
0,57μ L
0,72 μl
0,836 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Product Code. 10107384
Brand: Thermo Scientific™ U322
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Minimera systemets dödvolymer och säkerställ tillförlitliga högtrycksanslutningar i ditt HPLC-system med kopplingar, T-stycken och korsar i rostfritt stål.
Minimera systemets dödvolymer och säkerställ tillförlitliga högtrycksanslutningar i ditt HPLC-system med Thermo Scientific™ Kåpor, utslagsplatser och korsar i rostfritt stål. Inkluderar två muttrar och hylsor i rostfritt stål.
  • Absolute zero or low dead volume formats
  • Includes two stainless steel nuts and ferrules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ anslutningar
Tryckvärdering 10,000 psi (690 bar)
Svep volym 0,103 μl
Inkluderar Union with 2 stainless steel nuts and ferrules
Beskrivning 0,020 tum genomgående hål
Material Stainless Steel
För användning med (utrustning) Valco Fittings
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.