Läs mer
Thermo Scientific™ Fackföreningar, utslagsplatser och korsar i rostfritt stål
Produktkod. 10669365 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Korsa
Tee
Union
anslutningar
Beskrivning:
0,010 tum genomgående hål
0,020 tum genomgående hål
0,020 tum genomgående hål
0,050 tum genomgående hål
0,062 tum genomgående hål
Svep volym:
∼0,0 μl
0,025μ L
0,103 μl
0,129μ L
0,134μ L
0,57μ L
0,72 μl
0,836 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Beskrivning Svep volym unitSize
10669365 Union 0,020 tum genomgående hål 0,134μ L Varje
10107384 anslutningar 0,020 tum genomgående hål 0,103 μl Varje
10046364 Union 0,020 tum genomgående hål 0,129μ L Varje
10715146 Tee 0,020 tum genomgående hål 0,57μ L Varje
10302985 Korsa 0,020 tum genomgående hål 0,72 μl Varje
10097214 Union 0,010 tum genomgående hål 0,025μ L Varje
10007224 anslutningar 0,050 tum genomgående hål 0,836 μl Varje
10189004 anslutningar 0,062 tum genomgående hål ∼0,0 μl Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10669365 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer U402
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera systemets dödvolymer och säkerställ tillförlitliga högtrycksanslutningar i ditt HPLC-system med kopplingar, T-stycken och korsar i rostfritt stål.
Minimera systemets dödvolymer och säkerställ tillförlitliga högtrycksanslutningar i ditt HPLC-system med Thermo Scientific™ Kåpor, utslagsplatser och korsar i rostfritt stål. Inkluderar två muttrar och hylsor i rostfritt stål.
  • Format med absolut noll eller låg dödvolym
  • Inkluderar två muttrar och hylsor i rostfritt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Union
Svep volym 0,134μ L
Inkluderar Union med 2 muttrar och hylsor i rostfritt stål
Beskrivning 0,020 tum genomgående hål
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Upchurch Scientific/Parker Inredning
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.