Läs mer
HUBER Unipump I DC i rostfritt stål
Produktkod. 10783856
Change view
Maximalt tryck:
1,0 bar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Maximalt tryck Förpackningsstorlek
10783856 1,0 bar Varje
1 options
Produktkod. 10783856 Leverantör HUBER Leverantörsnummer 1085.0001.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34270.00 SEK
    28609.15 SEK / Paket med 1
    Save 5660.85 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Har extern tryckpump.
  • Lagret ur vätskekretsen
  • Alla delar i vätskekrets och hölje av rostfritt stål
  • Manövrering antingen manuell (på/av) eller extern via 3-ledningskontakt
  • Kabel (tillval) för eventuellt fri kontakt av Unistat Tango och stormakten Unistats
  • Kompatibel med termostater och unichillers
Specifikationer
Total höjd (metrisk) 214 mm
Total bredd (metrisk) 219 mm
Temperatur (metrisk) Max -120 °C till +300 °C
Maximalt tryck 1,0 bar