Läs mer
Bochem™ Universalsax i rostfritt stål
Produktkod. 10525611
Change view
Längd (metrisk):
180 mm
200 mm
210 mm
Tipsstil:
Sharp/Sharp
Skarp/Rund
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Tipsstil Förpackningsstorlek
10525611 180 mm Skarp/Rund -
10517892 200 mm Sharp/Sharp Varje
10060761 210 mm Sharp/Sharp -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10525611 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 4151
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Temperaturbeständig universalsax med plasthandtag. Bochem™ Universalsaxar i rostfritt stål är tillverkade av tåligt och hållbart rostfritt stål.
  • Konstruktion i rostfritt stål.
  • Plasthandtag.
  • Kemiskt och termiskt resistent (upp till 145 °C).
Specifikationer
Produkttyp Universal sax
Längd (metrisk) 180 mm
Material Rostfritt stål, plast
Tipsstil Skarp/Rund