Läs mer
Bochem™ Universalsax i rostfritt stål med plasthandtag
Produktkod. 10498242
Change view
Längd (metrisk):
190 mm
210 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
10498242 210 mm
10303951 190 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10498242 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 4251
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Formad med ergonomiskt handtag. Bochem™ Universalsax i rostfritt stål med plasthandtag har ett blad i rostfritt stål.
  • Plasthandtag utvändigt
  • Beständigt metallhandtag
  • Blad av rostfritt stål
Specifikationer
Produkttyp Universal sax
Längd (metrisk) 210 mm
Material Rostfritt stål