Beskrivning
- Lämplig för alla märken av upprättstående frysar
- Stål, rostfritt
- För kryogena lådor med olika kapacitet
Specifikationer
Specifikationer
| Cellavdelare | Ja |
| Håller | Lådor (16) |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 16 |
| För användning med (applikation) | Passar in i alla frysmärken och -modeller |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående frysar |
| Antal per förpackning | 1 |
| Kvantitet | 1 st |
| Djup (metriskt) | 558 mm |
| Produkttyp | Standardställ |
| Visa mer |