Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Bruksskålar, 304 rostfritt stål
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
858 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dessa raka, kraftiga skålar är gjorda av 304 SS med en satinfinish som gör dem lätta att rengöra.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Kapacitet (engelska) | 6.6 ft. |
| Höjd (metrisk) | 7.6 cm |
| Diameter (engelska) | 16,9 cm |
| Diameter (metrisk) | 177.8 mm |
| Höjd (engelska) | 3 tum |
| Produkttyp | Utility skål |