Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Bruksskålar, 304 rostfritt stål
Produktkod. 11797255 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
858 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11797255 858 ml Varje
11707265 2000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11797255 Leverantör Cole-Parmer™ Essentials Leverantörsnummer 0727200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.00 SEK
    429.33 SEK / Paket med 1
    Save 147.67 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Heavy gauge, 304 rostfritt stål (SS) Utility-skålar med platt botten och raka sidor för att säkerställa stabilitet.
  • Dessa raka, kraftiga skålar är gjorda av 304 SS med en satinfinish som gör dem lätta att rengöra.
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Kapacitet (metrisk) 858 ml
Kapacitet (engelska) 29 oz.
Höjd (metrisk) 6.7 cm
Diameter (engelska) 5 tum
Diameter (metrisk) 127 mm
Höjd (engelska) 2,6 tum
Produkttyp Utility skål