Läs mer
Cole-Parmer™ Utilityvagn i rostfritt stål, 2 hyllplan
Produktkod. 12345709 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
1041 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12345709 1041 mm Varje
1 options
Produktkod. 12345709 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 4730016
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa hållbara vagnar med två hyllor för en mängd olika allmän laboratorieförvaring och transport. Cole-Parmer™ Rostfritt stål Utility Cart tillverkad av en tuff, högdensitetspolyeten och ger en utmärkt kemisk resistens mot de flesta ämnen, inklusive de flesta syror och baser.
  • Mycket slitstark, tillverkad av emaljerat ståldäck och vinkelstödram med tuffa HDPE-hyllor
  • Tvåhylla vagnar tillverkade med Microban™ , en antimikrobiell produkt som skyddar hyllor från bakterier, mögel och mögel
  • Släta, torka rena hyllor har en djup, 44,5 mm läpp som innehåller spill
  • Med svängbara hjul
  • Handtaget sträcker sig 711 mm över däck
  • Kapacitet 181 kg
Notera: Bilden ovan är endast representativ. Den faktiska enheten har endast 2 hyllplan.
Specifikationer
Produkttyp Utility Cart
Höjd (metrisk) 1041 mm
Längd (metrisk) 831.8 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 181 kg
Material Stål
Antal hyllor 2
Hyllmaterial HDPE
Bredd (metrisk) 546 mm