Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Utility bricka i rostfritt stål
Produktkod. 15298924 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Mått (L x B):
10 x 6,5 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15298924 10 x 6,5 tum Varje
1 options
Produktkod. 15298924 Leverantör Cole-Parmer™ Essentials Leverantörsnummer 0727711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00 SEK
    596.32 SEK / Paket med 1
    Save 225.68 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Denna rostfria verktygsbricka tjänar flera ändamål i laboratoriet.
  • Denna grova 304 rostfria bricka tål temperaturer upp till 650 F (°343 °C).
  • Ha flera till hands för att transportera tillbehör, instrument och andra föremål.
Specifikationer
Mått (L x B) 10 x 6,5 tum
Höjd (metrisk) 1.9 cm
Längd (metrisk) 25.4 cm
Material Metall
Typ Utility bricka
Bredd (metrisk) 16.5 cm
För användning med (applikation) Tillgänglig för att transportera förnödenheter, instrument och andra föremål
Kvantitet 1 st
Längd (engelska) 10 tum
Höjd (engelska) 0,75 tum
Form Rektangulär
Temperatur (engelska) Upp till 650 °F
Temperatur (metrisk) Upp till 343 °C
Bredd (engelska) 6,5 tum.