Läs mer
VACUUBRAND™ Vakuumslang i rostfritt stål med små flänsar KF
Handla allt Vacuubrand Produkter
Slangstorlek:
60mm
80mm
100mm
130mm
Beskrivning
- Tillverkad av rostfritt stål
- Fläns och rör TIG-svetsade
- Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10 mm |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Slangstorlek | 60mm |
| Inkluderar | Liten fläns |
| Produkttyp | Vakuumslang |