Läs mer
Buerkle™ Rostfritt stål ventillansprovtagare
Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
550 mm
800 mm
Beskrivning
- Rostfritt stål AISI 316L (1.4404)
- 32 mm Ø
- Optimerad öppningsmekanism (kan tas isär helt) för enkel rengöring∣
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ventillansprovtagare |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Alla lagerprover av viskösa, pastaliknande, halvflytande ämnen, enligt DIN 51750 pt. 3 och DIN EN ISO 15528. |
| Diameter (metrisk) | 32 mm |
| Längd (metrisk) | 550 mm |