Läs mer
Fowler Vernier Bromsok, rostfritt stål
Produktkod. 11774039 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Material:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11774039 Rostfritt stål Varje
1 options
Produktkod. 11774039 Leverantör Fowler Leverantörsnummer 0992121
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd detta rostfria stål Vernier Bromsok för att mäta insidan, utsidan och djupet. Har fasade kanter för mätskruvar.
  • Har fasade kanter för mätskruvar.
Specifikationer
Produkttyp Vernier Bromsok
Noggrannhet ±0,001 tum.
Beskrivning Vernier Bromsok, rostfritt stål; 0 till 6 tum/0 till 150 mm
Material Rostfritt stål
Räckvidd 0 till 150 mm (0 till 6 tum)
Upplösning 0,001 tum.