Läs mer
Cole-Parmer™ EZ™ Serie Viskositet Cup
Produktkod. 11765339 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
10 till 36cSt
161 till 1401cSt
19 till 156cSt
64 till 596cSt
79 till 784cSt
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Hastighetsintervall unitSize
11765339 10 till 36cSt Varje
11795339 161 till 1401cSt Varje
11709529 19 till 156cSt Varje
11775339 64 till 596cSt Varje
11785359 79 till 784cSt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11765339 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0870000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3740.00 SEK
    3011.53 SEK / Paket med 1
    Save 728.47 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät viskositeten med viskositetskoppar av rostfritt stål. EZ™ Series Viskositetskoppar ger ett enkelt och ekonomiskt sätt att mäta viskositet. Dessa koppar har en maskinbearbetad öppning för att säkerställa dess längd och ger en symmetrisk utflödesström.
Så här gör du en mätning: Fyll bara koppen genom att doppa den i testvätskan. När du har dragit ut koppen, mät hur lång tid det tar tills den första pausen i vätskeströmmen. Varje kopp levereras med en omvandlingstabell för att bestämma viskositeten i centistokes (cSt) från den förflutna tiden.
  • Uppfyller dimensioner som specificeras i ASTM D 4212 standarder
  • Överensstämmer med ASTM 816, D1084 och D4212
  • Kopp och handtag i rostfritt stål
  • ±3% produktionstolerans
  • Karusellstativ i aluminium som tillval rymmer upp till fem koppar för enkel förvaring
Specifikationer
Produkttyp Viskositetskopp
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Ett enkelt och ekonomiskt sätt att mäta viskositet
Hastighetsintervall 10 till 36cSt