Läs mer
Cole-Parmer™ EZ™ Serie Viskositet Cup
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Hastighetsintervall:
10 till 36cSt
161 till 1401cSt
19 till 156cSt
64 till 596cSt
79 till 784cSt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Så här gör du en mätning: Fyll bara koppen genom att doppa den i testvätskan. När du har dragit ut koppen, mät hur lång tid det tar tills den första pausen i vätskeströmmen. Varje kopp levereras med en omvandlingstabell för att bestämma viskositeten i centistokes (cSt) från den förflutna tiden.
- Uppfyller dimensioner som specificeras i ASTM D 4212 standarder
- Överensstämmer med ASTM 816, D1084 och D4212
- Kopp och handtag i rostfritt stål
- ±3% produktionstolerans
- Karusellstativ i aluminium som tillval rymmer upp till fem koppar för enkel förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Viskositetskopp |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Ett enkelt och ekonomiskt sätt att mäta viskositet |
| Hastighetsintervall | 64 till 596cSt |