Läs mer
Cole-Parmer™ EZ™ Serie Viskositet Cup
Produktkod. p-8005009 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Hastighetsintervall:
10 till 36cSt
161 till 1401cSt
19 till 156cSt
64 till 596cSt
79 till 784cSt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11765339
Brand: Cole-Parmer™ 0870000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät viskositeten med viskositetskoppar av rostfritt stål. EZ™ Series Viskositetskoppar ger ett enkelt och ekonomiskt sätt att mäta viskositet. Dessa koppar har en maskinbearbetad öppning för att säkerställa dess längd och ger en symmetrisk utflödesström.
Så här gör du en mätning: Fyll bara koppen genom att doppa den i testvätskan. När du har dragit ut koppen, mät hur lång tid det tar tills den första pausen i vätskeströmmen. Varje kopp levereras med en omvandlingstabell för att bestämma viskositeten i centistokes (cSt) från den förflutna tiden.
  • Uppfyller dimensioner som specificeras i ASTM D 4212 standarder
  • Överensstämmer med ASTM 816, D1084 och D4212
  • Kopp och handtag i rostfritt stål
  • ±3% produktionstolerans
  • Karusellstativ i aluminium som tillval rymmer upp till fem koppar för enkel förvaring
Specifikationer
Produkttyp Viskositetskopp
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Ett enkelt och ekonomiskt sätt att mäta viskositet
Hastighetsintervall 10 till 36cSt