Läs mer
S Murray and Co™ Klockmakare i rostfritt stål
Produktkod. 12740926
Change view
Storlek:
Nr 4
Nr 7
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12740926 Nr 7 Varje
12311379 Nr 4 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12740926 Leverantör S Murray and Co™ Leverantörsnummer E010/07
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa pincett för dissektion och manipulering av diabilder och täckglas. S Murray™ Rostfritt stål Watchmaker Pincet är gjorda av högkvalitativt rostfritt stål i enlighet med specifikationerna för ISO 7153-1.
  • Pincett i rostfritt stål
  • För dissektion
Especificaciones
Produkttyp Pincett, urmakare
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) För dissektion
Kvantitet Varje
Storlek Nr 7
Längd (metrisk) 110 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.