Läs mer
S Murray and Co™ Klockmakare i rostfritt stål
Produktkod. p-8000757
Storlek:
Nr 4
Nr 7
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12311379
Brand: S Murray and Co™ E010/04
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa pincett för dissektion och manipulering av diabilder och täckglas. S Murray™ Rostfritt stål Watchmaker Pincet är gjorda av högkvalitativt rostfritt stål i enlighet med specifikationerna för ISO 7153-1.
  • Pincett i rostfritt stål
  • För dissektion
Specifikationer
Produkttyp Pincett, urmakare
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) För dissektion
Kvantitet Varje
Storlek Nr 4
Längd (metrisk) 110 mm