Läs mer
Gestigkeit Harry™ W 16 Vattenbad i rostfritt stål
Beskrivning
- Ett robust och billigt alternativ för kontinuerlig drift
- Inbyggd säkert i ett speciellt stålhus
- Styrs av en termostat som är exakt upp till +/− 1,5k och bättre
- Go-dry skyddssystem förhindrar överhettning när det inte finns tillräckligt med vatten i badet
- Ytterligare skydd tillhandahålls av en temperatursäkring
- Lågt liggande Ring Set (säljs separat) gör att det kondenserade vattnet släpps tillbaka i badet
- Inskruvad strumpa för en retortstav
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde | 30 °C till 95 °C |
| Material | Rostfritt stål |
| Modell | V 16 |
| Vikt (metrisk) | 3.0 kg |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 1000 w |