Läs mer
Cole-Parmer™ WB-300-serien Stuart Digitalt vattenbad för allmänt bruk
Produktkod. 13101204
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 l
15 l
24 l
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
13101204 6 l Varje
13111204 15 l Varje
13121204 24 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13101204 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1212291
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
WB-300-serien Stuart Digitalt vattenbad för allmänt bruk är lätt att använda och lätt att rengöra.
  • Analog ratt med digital temperaturdisplay gör den enkel att använda
  • Säkerhetsfunktioner inkluderar lågvattennivåsensor och övertemperaturskydd
  • Tank i rostfritt stål med rundade hörn kommer inte att fånga smuts
  • Inbyggt avlopp förenklar vattenbyten och rengöring
Dessa enkla att använda uppvärmda vattenbad har en LED-temperaturdisplay med en analog ratt för snabba och enkla börvärdesjusteringar. Låg vattennivågivare förhindrar torrkokning och övertemperaturskyddssystem övervakar temperaturen och styr värmaren i händelse av fel.
Tank i rostfritt stål och robust ytterhölje ger utmärkt hållbarhet. Polykarbonatlock ger full överblick över badets innehåll och minskar värmeförlusten. Töm enkelt tanken med den inbyggda dräneringsöppningen. Värmaren är monterad under tanken, så den är inte i vägen.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 6 l
Temperaturområde 25 °C till 99,9 °C
Typ Vattenbad
Material Rostfritt stål
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Mått (D x B x H) 230 x 335 x 280 mm
Vikt (metrisk) 6.5 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz