Läs mer
Cole-Parmer™ WB-300-serien Stuart Digitalt vattenbad för allmänt bruk
Beskrivning
- Analog ratt med digital temperaturdisplay gör den enkel att använda
- Säkerhetsfunktioner inkluderar lågvattennivåsensor och övertemperaturskydd
- Tank i rostfritt stål med rundade hörn kommer inte att fånga smuts
- Inbyggt avlopp förenklar vattenbyten och rengöring
Dessa enkla att använda uppvärmda vattenbad har en LED-temperaturdisplay med en analog ratt för snabba och enkla börvärdesjusteringar. Låg vattennivågivare förhindrar torrkokning och övertemperaturskyddssystem övervakar temperaturen och styr värmaren i händelse av fel.
Tank i rostfritt stål och robust ytterhölje ger utmärkt hållbarhet. Polykarbonatlock ger full överblick över badets innehåll och minskar värmeförlusten. Töm enkelt tanken med den inbyggda dräneringsöppningen. Värmaren är monterad under tanken, så den är inte i vägen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 6,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 24 l |
| Temperaturområde | 25 °C till 99,9 °C |
| Typ | Vattenbad |
| Material | Rostfritt stål |
| Temperaturstabilitet | ±0,5 °C |
| Mått (D x B x H) | 584 x 335 x 280 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 500 x 300 x 200 mm |
| Vikt (metrisk) | 12.8 kg |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz |
| Show More |