Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Vikttång i rostfritt stål
Produktkod. 10008150
Längd (metrisk):
92 mm
Produktkod. 10008150
Brand: Usbeck Laborgeraete™ 3180
Bara null kvar
Specifikationer
Tipsstil Plastspets
Antal per förpackning 1 förpackning
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 92 mm
Mått (L x B) 92 L mm
Typ Vikttång