Läs mer
Atrow™ Trådkorg i rostfritt stål med handtag
Beskrivning
Rostfritt stål är hållbart, resistent mot rost och korrosion och kan användas i ett brett temperaturområde. Detta gör att dessa materialhanteringskorgar kan användas i ett brett spektrum av applikationer, inklusive arbetsplatsorganisation, rengöring och sköljning, kemiska bad och temperaturcykler.
- Runda korgar med diametrar från 140mm –300mm
- Fyrkantiga korgar med sidolängder på 125mm 200–mm
- Korgar kan nedsänkas och användas i miljöer med hög och låg temperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Form | Rund |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Mått (L x B x H) | 140 mmID x 140 mmH |
| Inkluderar | Hantera |
| Produkttyp | Trådkorg |
| Diameter (metrisk) Inre | 140 mm |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |