Läs mer
Bochem™ Trådkorg i rostfritt stål, fyrkantig, 2 korsband
Produktkod. 10692112
Change view
Mått (L x B x H):
400 x 300 x 200
500 x 300 x 250 mm
600 x 400 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10692112 500 x 300 x 250 mm Varje
10576371 400 x 300 x 200 -
10234271 600 x 400 x 300 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10692112 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 10073
Beräknad leverans: 18-12-2026
Placera laboratorieartiklar i Bochem™ Trådkorg i rostfritt stål, fyrkantig, 2 korsband. .
  • Maskvidd 8x8x1mm,
  • Fyrkantig
  • Rostfritt stål
  • 2 korsband
Specifikationer
Mått (L x B) 500 L x 300 Wmm
Mått (L x B x H) 500 x 300 x 250 mm
Produkttyp Trådkorg
Array 500 mm