Läs mer
Bochem™ Trådkorg i rostfritt stål, fyrkantig
Beskrivning
- Stål, rostfritt
- Fyrkantig
- Platt botten för stabilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 180 L x180 Wmm |
| Mått (L x B x H) | 180 x 180 x 180 mm |
| Produkttyp | Trådkorg |
| Array | 180 mm |