Läs mer
Bochem™ Trådkorg i rostfritt stål, fyrkantig
Produktkod. 10644032
Change view
Mått (L x B x H):
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
300 x 200 x 150 mm
400 x 300 x 200 mm
Array:
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Array Förpackningsstorlek
10644032 200 x 200 x 200 mm 200 mm -
10000751 150 x 150 x 150 mm - -
10468812 180 x 180 x 180 mm 180 mm -
10603462 160 x 160 x 160 mm 160 mm -
10545031 200 x 200 x 150 mm 200 mm Varje
10545221 250 x 150 x 150 mm 250 mm -
10654032 300 x 200 x 150 mm 300 mm -
10244271 400 x 300 x 200 mm 400 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10644032 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 10031
Beräknad leverans: 17-12-2026
Förvara laboratorieartiklar i Bochem™ Trådkorg i rostfritt stål, fyrkantig. Den är stadig och stabil.
  • Stål, rostfritt
  • Fyrkantig
  • Platt botten för stabilitet
Specifikationer
Mått (L x B) 200 L x 200 Wmm
Mått (L x B x H) 200 x 200 x 200 mm
Vikt (metrisk) 481 g
Produkttyp Trådkorg
Array 200 mm