Läs mer
Bochem™ Trådkorg i rostfritt stål, fyrkantig
Produktkod. p-8005463
Mått (L x B x H):
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
300 x 200 x 150 mm
400 x 300 x 200 mm
Array:
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10000751
Brand: Bochem™ 10025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara laboratorieartiklar i Bochem™ Trådkorg i rostfritt stål, fyrkantig. Den är stadig och stabil.
  • Stål, rostfritt
  • Fyrkantig
  • Platt botten för stabilitet
Specifikationer
Produkttyp Trådkorg
Mått (L x B) 150 L x150 Wmm
Mått (L x B x H) 150 x 150 x 150 mm