Läs mer
Bochem™ Trådkorgar i rostfritt stål
Produktkod. 10603652
Change view
Höjd (metrisk):
150 mm
Produktkod. Höjd (metrisk)
10603652 150 mm
1 options
Produktkod. 10603652 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 10028
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
Specifikationer
Material 18/10 E-Poli
Mått (L x B x H) 180 x 180 x 150 mm
Längd (metrisk) 180 mm
Höjd (metrisk) 150 mm
Bredd (metrisk) 180 mm