Läs mer
Bochem™ Trådkorg i rostfritt stål, fyrkantig
Produktkod. 10683452
Change view
Mått (L x B x H):
150 x 100 x 100 mm
Produktkod. Mått (L x B x H)
10683452 150 x 100 x 100 mm
1 options
Produktkod. 10683452 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 10023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00 SEK
    512.65 SEK / Paket med 1
    Save 149.35 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-12-2026
Förvara laboratorieartiklar i Bochem™ Trådkorg i rostfritt stål, fyrkantig. Den är stadig och stabil.
  • Stål, rostfritt
  • Fyrkantig
  • Platt botten för stabilitet
Specifikationer
Mått (L x B x H) 150 x 100 x 100 mm
Produkttyp Trådkorg
Array 150 mm