Läs mer
Micronova™ Trådborste i rostfritt stål
Produktkod. 15713014 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Längd (metrisk):
40,6 cm
50,8 cm
53,3 cm
71,1 cm
Diameter (metrisk) borst:
0,64 cm
1,2 cm
1,9 cm
1,9 till 3,8 cm
2,5 cm
5,1 cm
5,72 cm
6,35 mm till 19,05 mm
Produkttyp:
Borste
Fläktspetsborste
J-formad borste
Rengöringsborste
S-formad borste
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) borst Produkttyp Förpackningsstorlek
15713014 53,3 cm 5,72 cm S-formad borste Varje
15773004 40,6 cm 0,64 cm Rengöringsborste Varje
15783004 40,6 cm 1,2 cm Rengöringsborste Varje
15793004 40,6 cm 2,5 cm Borste Varje
15703014 40,6 cm 5,1 cm Rengöringsborste Varje
15763004 50,8 cm 6,35 mm till 19,05 mm Rengöringsborste Varje
15501755 40,6 cm 5,72 cm J-formad borste Varje
15690699 50,8 cm 1,9 cm Rengöringsborste Varje
15723014 71,1 cm 1,9 till 3,8 cm Fläktspetsborste Varje
15733014 40,6 cm 1,9 cm Fläktspetsborste Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15713014 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BRWM22512S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Hållbara stålborstar i rostfritt stål med nylonborst finns i en mängd olika storlekar för rengöring av delar, slangar och svåråtkomliga områden.
Micronova Trådborstar av rostfritt stål är utmärkta för rengöring av ventiler, slangar, cylindrar, smala kammare och andra svåra att rengöra områden. De hållbara borstarna är tillräckligt flexibla genom att böja igenom beslag men styva nog för att ta bort rester. De avsmalnande versionerna ger en mångsidighet i rengöringen.
  • Nylon borstar med en kärna av rostfritt stål
  • Idealisk för ventiler, slangar, cylindrar och smala kammare
  • Flexibel att böja igenom beslag men tillräckligt styv för att ta bort rester
  • Avsmalnande versioner gör rengöringen mångsidig
  • Finns i olika diametrar från 0,25 till 2 tum
Specifikationer
Produkttyp S-formad borste
Borsttyp Medium styvhet
Färgkodad Nej
Handtagsmaterial Rostfri ståltråd med plastgrepp
Typ av handtag Acme tråd
Tips Typ Tuft End
Sterilitet Icke-steril
Utseende Borste, flexibel S-formad, rostfri ståltråd, svart plasthandtag m/ACME, 2,25 D. x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Skötselråd Objektet kan rengöras efter användning och hängas upp för optimal torkning och sanitetsändamål. Huvudets flexibilitet tillåter användare att ''forma'' huvudet för skräddarsydda rengöringsapplikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 certifierad anläggning; Intyg om överensstämmelse; FDA-godkända material
Färg Vitt
Innehåll och lagring Förvara i ett torrt utrymme, vid omgivningstemperatur med idealiskt luftflöde.
Diameter (engelska) Borst 2,25 tum.
Diameter (metrisk) borst 5,72 cm
Mått (L x B x H) 21 x 2,25 x 2,25 tum. (53,3 x 5,7 x 5,7 cm)
Disponibel Återanvändbar
Filtrerade Ej filtrerad
Brännbar Nej
För användning med (applikation) Borstar böjs för att rengöra kanaler, rör utvändigt eller kärl interiör.
För användning med (utrustning) STAH- eller STAEH-handtag; FlexBrushTM-skydd
Inkluderar Utan handtag
Längd (engelska) 53 cm
Längd (engelska) Borste 30,08 cm
Längd (engelska) Handtag 9 tum
Längd (metrisk) 53,3 cm
Längd (metrisk) borste 30.4 cm
Längd (metriskt) handtag 22.9 cm
Material Nylon, rostfritt stål (304), plast
Förpackning Varje borste är individuellt förpackad
Kvantitet 12/Cs.
Motståndskraftig mot Standard desinfektionsmedel och rengöringslösningar
Storlek 16 x 10 x 8 tum.
Vikt (engelska) 9 lb.
Vikt (metrisk) 4.08 kg
Bredd (engelska) Borst 2,25 tum.
Bredd (metrisk) borst 5.7 cm