Läs mer
Micronova™ Trådborste i rostfritt stål
Produktkod. 15763004 Handla allt Micronova Produkter
Längd (metrisk):
40.6 cm
50.8 cm
53.3 cm
71.1 cm
Diameter (metrisk) borst:
0.64 cm
1.2 cm
1.9 cm
1.9 to 3.8 cm
2.5 cm
5.1 cm
5.72 cm
6.35 mm to 19.05 mm
Produkttyp:
Brush
Cleaning Brush
Fan Tip Brush
J-formad borste
S-formad borste
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15763004
Brand: Micronova™ BRWL14349
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Hållbara stålborstar i rostfritt stål med nylonborst finns i en mängd olika storlekar för rengöring av delar, slangar och svåråtkomliga områden.
Micronova Stainless Steel Wire Brushes are excellent for cleaning valves, tubing, cylinders, narrow chambers and other hard to clean areas. The durable brushes are flexible enough bend through fittings but stiff enough for removing residues. The tapered versions add a level of cleaning versatility.
  • Nylon bristle brushes with a stainless steel wire core
  • Ideal for valves, tubing, cylinders and narrow chambers
  • Flexible to bend through fittings but stiff enough to remove residues
  • Tapered versions add cleaning versatility
  • Available in a range of diameters from 0.25 to 2 inches
Specifikationer
Produkttyp Cleaning Brush
Borstmaterial Nylon
Borsttyp Light Stiffness
Färgkodad No
Handtagsmaterial Stainless Steel Wire
Typ av handtag Wire-wound with Loop
Tips Typ Tapered
Sterilitet Non-sterile
Utseende Tapered Nylon bristle brushes with a stainless steel wire core
Autoklaveringsbar Autoclavable
Skötselråd Item can be cleaned after use and hung up for optimal drying and sanitation purposes.
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Conformance; FDA Approved Materials
Färg White
Innehåll och lagring Store in a dry area, at ambient temperature with ideal air flow.
Diameter (engelska) 0.25 in. to 0.75 in.
Diameter (engelska) Borst 0.25 in. to 0.75 in.
Diameter (metrisk) 6.35 mm to 19.05 mm
Diameter (metrisk) borst 6.35 mm to 19.05 mm
Mått (L x B x H) 20 in. x (0.25 in. to 0.75 in.) x (0.25 in. to 0.75 in.)
Disponibel Reusable
Filtrerade Non-filtered
Brännbar No
För användning med (applikation) Brush to Clean Tubing, Small Parts, and hard to reach areas.
Längd (engelska) 20 in.
Längd (engelska) Borste 9 in.
Längd (engelska) Handtag 11 in.
Längd (metrisk) 50.8 cm
Längd (metrisk) borste 23 cm
Längd (metriskt) handtag 27.94 cm
Material Nylon, Stainless Steel
Antal borstrader 73 rows
Förpackning Each brush is individually packaged
Kvantitet 12/Cs.
Motståndskraftig mot Standard disinfectants and cleaning solutions
Storlek 16 x 10 x 6 in.
Bredd (engelska) Borst 0.75 in.
Bredd (metrisk) borst 1.9 cm