Läs mer
Micronova™ Trådborste i rostfritt stål
Produktkod. 15773004 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Längd (metrisk):
40,6 cm
50,8 cm
53,3 cm
71,1 cm
Diameter (metrisk) borst:
0,64 cm
1,9 cm
1,9 till 3,8 cm
2,5 cm
5,1 cm
5,72 cm
Produkttyp:
Borste
Fläktspetsborste
Rengöringsborste
S-formad borste
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) borst Produkttyp unitSize
15773004 40,6 cm 0,64 cm Rengöringsborste Varje
15793004 40,6 cm 2,5 cm Borste Varje
15703014 40,6 cm 5,1 cm Rengöringsborste Varje
15713014 53,3 cm 5,72 cm S-formad borste Varje
15690699 50,8 cm 1,9 cm Rengöringsborste Varje
15723014 71,1 cm 1,9 till 3,8 cm Fläktspetsborste Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15773004 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BRWL149
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Hållbara stålborstar i rostfritt stål med nylonborst finns i en mängd olika storlekar för rengöring av delar, slangar och svåråtkomliga områden.
Micronova Stainless Steel Wire Brushes are excellent for cleaning valves, tubing, cylinders, narrow chambers and other hard to clean areas. The durable brushes are flexible enough bend through fittings but stiff enough for removing residues. The tapered versions add a level of cleaning versatility.
  • Nylon bristle brushes with a stainless steel wire core
  • Ideal for valves, tubing, cylinders and narrow chambers
  • Flexible to bend through fittings but stiff enough to remove residues
  • Tapered versions add cleaning versatility
  • Available in a range of diameters from 0.25 to 2 inches
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsborste
Borstmaterial Nylon
Borsttyp Light Stiffness
Färgkodad No
Handtagsmaterial Stainless Steel Wire
Typ av handtag Wire-wound with Loop
Tips Typ Fan Tip
Sterilitet Non-sterile
Utseende Nylon bristle brushes with a stainless steel wire core
Autoklaveringsbar Autoclavable
Skötselråd Item can be cleaned after use and hung up for optimal drying and sanitation purposes.
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Conformance; FDA Approved Materials
Färg White
Innehåll och lagring Store in a dry area, at ambient temperature with ideal air flow.
Diameter (engelska) 0.25 in.
Diameter (engelska) Borst 0.25 in.
Diameter (metrisk) 0.64 cm
Diameter (metrisk) borst 0,64 cm
Mått (L x B x H) 16 x 0.25 x 0.25 in. (40.6 x 0.64 x 0.64 cm)
Disponibel Reusable
Filtrerade Non-filtered
Brännbar No
För användning med (applikation) Brush to Clean Tubing, Small Parts, and hard to reach areas.
För användning med (utrustning) BRSC652-6: NovaPoly Plastic Tube and Stainless Steel Brush Covers
Inkluderar Without Cover
Längd (engelska) 16 in.
Längd (engelska) Borst 0.25 in.
Längd (engelska) Borste 5 in.
Längd (engelska) Handtag 11 in.
Längd (metrisk) 40,6 cm
Längd (metrisk) borst 0.64 cm
Längd (metrisk) borste 12.7 cm
Längd (metriskt) handtag 27.9 cm
Material Nylon, Stainless Steel
Antal borstrader 23 rows
Förpackning Each brush is individually packaged
Kvantitet 12/Pk.
Motståndskraftig mot Standard disinfectants and cleaning solutions
Storlek 16 x 10 x 6 in.
Bredd (engelska) Borst 0.25 in.
Bredd (metrisk) borst 0.64 cm