Läs mer
Hanna Instruments™ Tråd K-Type termoelementsond för ugnar
Produktkod. 10482604
Change view
Diameter (metrisk) sond:
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) sond Förpackningsstorlek
10482604 1,5 mm Varje
1 options
Produktkod. 10482604 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI766Z
Beräknad leverans: 29-10-2026
Få mycket exakta temperaturavläsningar inuti ugnar. Hanna Instruments™ Wire K-Type termoelementsond för ugnar är en tunn, men ändå robust termoelementsond med en 1m tråd. Den är designad för användning med det utbytbara sondhandtaget HI766HD och en kompatibel termoelementtermometer.
Wire K-Type termoelementsond för ugnar är designad för att mäta temperaturer inuti ugnar, vilket kan vara svårt med traditionella sonder. Den rostfria trådsensorn sträcker sig 1 m (3,3 fot.) till termoelementkontakten på mätaren. Svarstiden för en mätning påverkas av sensorns position i förhållande till ämnet som mäts. Trådkonstruktionen ger en snabb 4-sekunders respons för en temperaturavläsning.
  • Stark, korrosionsbeständig, rostfri konstruktion
  • Kan mäta ugnar med temperaturer upp till 1100 °C (2000 °F)
  • Tunn spets 255 mm (10 tum) sond
  • Svarstid: 4 sekunder (90 % av slutvärdet)
Specifikationer
Diameter (engelska) Sond 0,06 tum.
Diameter (metrisk) sond 1,5 mm
För användning med (applikation) Mätning av temperatur i ugnar
Längd (engelska) Sond 10 tum
Längd (metrisk) 255 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Längd (metrisk) Totalt 225 mm
Längd (metrisk) sond 255 mm
Material Rostfritt stål
Mätningstid 4 sek.
Sondtyp Trådsond
Produkttyp Ugns termoelementsond
Max. Temperatur (metrisk) 1100 °C
Min. Temperatur (metrisk) 1100 °C
Temperaturområde (metriskt) 1100 °C
För användning med (utrustning) HI-935005, HI-935002, HI-93531, HI-93531N, HI-93531R, HI-93532R, HI-93530, HI-93530N, HI-9063, HI-93551, HI-25, HI-93531, HI-2 HI-93552R-modeller