Läs mer
Buerkle™ Maskgängade slangklämmor
Produktkod. 10428151 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Slangstorlek:
10 till 16 mm dia.
12 till 20 mm dia.
16 till 27 mm dia.
20 till 32 mm dia.
25 till 40 mm
8 till 12 mm dia.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Förpackningsstorlek
10428151 10 till 16 mm dia. Paket med 10
10595624 8 till 12 mm dia. Paket med 10
16616703 25 till 40 mm -
15784068 20 till 32 mm dia. Paket med 10
10263020 12 till 20 mm dia. Paket med 10
10550784 16 till 27 mm dia. Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10428151 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 86771016
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad av rostfritt stål 1.4016.
  • Med skruvgänga
  • Skruven är förzinkad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 10 till 16 mm
Material Rostfritt stål
För användning med Slangar
Förpackningsmängd 10/Pk.
Slangstorlek 10 till 16 mm dia.
Produkttyp Snäckgängad slangklämma