Läs mer
Buerkle™ Maskgängade slangklämmor
Produktkod. 10550784 Handla allt Bürkle Produkter
Slangstorlek:
10 till 16 mm dia.
12 till 20 mm dia.
16 till 27 mm dia.
20 till 32 mm dia.
25 till 40 mm
8 till 12 mm dia.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10550784
Brand: Buerkle™ 86771625
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål 1.4016.
  • Med skruvgänga
  • Skruven är förzinkad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 16 till 27 mm
Material Rostfritt stål
För användning med Slangar
Förpackningsmängd 10/Pk.
Slangstorlek 16 till 27 mm dia.
Produkttyp Snäckgängad slangklämma