Läs mer
Bochem™ Provrörsstativ i rostfritt stål Z Shape
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | Rör (17 mm) |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Positioner | 25 |
| Mått (L x B) | 50 x 110 mm |
| Diameter (metrisk) öppning | 17 mm |
| Produkttyp | Provrörsställ |