Läs mer
Bochem™ Provrörsstativ i rostfritt stål Z Shape
Produktkod. 10234081
Mått (L x B):
50 x 85 mm
50 x 110 mm
50 x 220 mm
Produktkod. 10234081
Brand: Bochem™ 8291
Bara null kvar
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Håller Rör (17 mm)
Material Rostfritt stål (18/10)
Positioner 50
Mått (L x B) 50 x 220 mm
Diameter (metrisk) öppning 17 mm