Läs mer
Bochem™ Provrörsstativ i rostfritt stål Z Shape
Mått (L x B):
50 x 85 mm
50 x 110 mm
50 x 220 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Håller | Rör (13 mm) |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Positioner | 25 |
| Mått (L x B) | 50 x 85 mm |
| Diameter (metrisk) öppning | 13 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |