Läs mer
Bochem™ Provrörsstativ i rostfritt stål Z Shape
Produktkod. p-8005011
Mått (L x B):
50 x 85 mm
50 x 110 mm
50 x 220 mm
Produktkod. 10010811
Brand: Bochem™ 8293
Bara null kvar
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Håller Rör (17 mm)
Material Rostfritt stål (18/10)
Positioner 25
Mått (L x B) 50 x 110 mm
Diameter (metrisk) öppning 17 mm