Läs mer
Econix™ Rostfritt stål Z-stativ för Econix™ 6L Bio-bin
Produktkod. 12983665 Handla allt Econix Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Econix 6 l pipett Bio-bin
Produktkod. För användning med (utrustning)
12983665 Econix 6 l pipett Bio-bin
1 options
Produktkod. 12983665 Leverantör Econix™ Leverantörsnummer BEXBBZS6.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00 SEK
    244.55 SEK / Paket med 1
    Save 58.45 SEK
    19% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Z-stativ för att ge enkel åtkomst till att fylla och packa din 6L Bio-bin™ behållare.
  • Ståstöd för 6L Bio-bins
  • Stål, rostfritt
  • Vätsketät konstruktion
Specifikationer
Beskrivning Stativ i rostfritt stål för 6 L pipett Bio-bin
Höjd (metrisk) 190 mm
Bredd (metrisk) 190 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) 6L Bio-Bin
För användning med (utrustning) Econix 6 l pipett Bio-bin
Material Rostfritt stål