Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål HC-75 (H+) katjonbytarkolonn
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 7.8 mm |
| Längd (metrisk) | 305 mm |
| Max. Tryck | 400 psi |
| Partikelstorlek | 9μ m |
| Kvantitet | 1 st |
| USP typ | L17 |
| Stationär fas | HC-75 (H+) |
| Förpackningsmaterial | PSDVB/sulfonsyra |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Anjonbyteskolumn |