Läs mer
Sampling Systems™ Rostfri förvaringstrumma
Produktkod. 15849581 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 l
25 l
50 l
100 l
150 l
200 l
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15849581 10 l -
15859581 100 l Varje
15869581 150 l Varje
15879581 200 l Varje
15889581 25 l Varje
15899581 50 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15849581 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A12610
Beräknad leverans: 23-10-2026
Add to basket
Add to basket
Robust, hygienisk design gör dem lämpliga för de mest krävande applikationer. Provtagning Systems™ Rostfri förvaringstrumma har en finish av mycket hög kvalitet och levereras med rejäla sidohandtag, lock, packning och klämband.
  • Öppen toppfas för farmaceutisk och kemisk kvalitet med lock
  • Storlekar från 5L till 200L (större storlekar tillgängliga på begäran)
  • Högkvalitativ, kraftig konstruktion
  • Produktkontaktdelar tillverkade av 316L rostfritt stål
  • Sprickfri inredning
  • Lock fäst med klämband (304 rostfritt stål)
  • Lockpackning - FDA acceptabelt silikongummi
  • Hygienisk toppfälg
  • Levereras med sidohandtag
  • Helsvetsad GMP korrekt konstruktion
Specifications
Produkttyp Förvaringsbehållare
Kapacitet (metrisk) 10 l
Material Rostfritt stål
Inkluderar Lock, klämma och silkontätning
Höjd (metrisk) 280 mm
Diameter (metrisk) Inre 223 mm