Läs mer
Sanplatec™ Rostfri vakuumexsickator SNV-250SUS
Produktkod. 30245657
Change view
Volym (metrisk):
15 l
Produktkod. Volym (metrisk)
30245657 15 l
1 options
Det genomskinliga dörrfönstret är tillverkat av akryl. Kontrollera materialets motståndskraft innan du använder värmeavgivande material eller kemikalier.
Produktkod. 30245657 Leverantör Sanplatec™ Leverantörsnummer 27400+BS/RCSNV250SUS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31705.00 SEK
    23217.30 SEK / Paket med 1
    Save 8487.70 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 22-02-2027
Det genomskinliga dörrfönstret är tillverkat av akryl. Kontrollera materialets motståndskraft innan du använder värmeavgivande material eller kemikalier.
Rostfritt material ger utmärkt hållbarhet och kemikaliebeständighet. Kompakt storlek med 2 ventiler och 1 manometer.
  • Vakuumexsickator med utmärkt hållbarhet och lufttäthet
  • Dörrkarm gjord av rostfritt stål, dörrpanel är akrylplatta för bra synlighet av prover
  • SUS-material förhindrar korrosion vid lagring av kemikalier
  • Tillåtet vakuum: från 0,1 till 101 kPa
  • Volym: Ca. 15 L
  • Vakuummätare: 1 st (för 0 till 0,1 MPa)
  • Ventiler: 2 st (munstyckets ytterdiameter 9 mm)
  • Exteriört material: Rostfritt stål (SUS304)
  • Interiörmaterial: Rostfritt stål (SUS304)
  • Hylla: Rostfritt stål, 1 st (nedre utrymme H 100 mm, övre utrymme H 150 mm)
  • Dörr: Rostfri stomme (SUS304) + Akrylplatta 20 mm
  • Dörrpackning: Silikongummi
Specifikationer
Material Plast
Produkttyp Vakuumexsickator
Inkluderar 2 ventiler, 1 mätare, 1 hylla
Volym (metrisk) 15 l
Höjd (metrisk) 335 mm
Vikt (metrisk) 19 kg