Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fläckar-alla, 95 %
Produktkod. 15464959
Change view
Kvantitet:
1g
5g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15464959 1g 1g
15474959 5g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464959 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62630.03
Request Bulk or Custom Format
Katjoniskt karbocyaninfärgämne som används vid elektrofores för att färga proteiner och nukleinsyror
Stains-all är ett idealiskt färgämne för visualisering och identifiering av proteiner på polyakrylamidgeler eftersom det skiljer mellan mycket sura proteiner som färgar blått och mindre sura proteiner som färgar rosa. När de används på polyakrylamidgeler kan intensiteten av Stains-all ökas genom tillsats av silvernitrat. Det är en användbar nukleinsyra- och proteinfärgning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7423-31-6
Molekylformel C30H27BrN2S2
Specifikationer
Kvantitet 1g
Förvaringskrav 2° till 8 °C
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Katjoniskt karbocyaninfärgämne som används vid elektrofores för att färga proteiner och nukleinsyror
Färg Mörkgrå eller grön
Analysera 0.95
Formel vikt 559,58 g/mol
Känslighet Ljuskänslig
Beilstein 3865213
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Stains-All
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1,2-d]thiazol-2(1H)-ylidene)-2-methyl-1-propenyl]-naphtho[1,2-d]thiazol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.