Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fläckar-alla, 95 %
Produktkod. 15474959
Change view
Kvantitet:
1g
5g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474959 5g 5g
15464959 1g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474959 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62630.06
Request Bulk or Custom Format
Katjoniskt karbocyaninfärgämne som används vid elektrofores för att färga proteiner och nukleinsyror
Stains-all är ett idealiskt färgämne för visualisering och identifiering av proteiner på polyakrylamidgeler eftersom det skiljer mellan mycket sura proteiner som färgar blått och mindre sura proteiner som färgar rosa. När de används på polyakrylamidgeler kan intensiteten av Stains-all ökas genom tillsats av silvernitrat. Det är en användbar nukleinsyra- och proteinfärgning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7423-31-6
Molekylformel C30H27BrN2S2
Specifikationer
Kvantitet 5g
Förvaringskrav 2° till 8 °C
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Katjoniskt karbocyaninfärgämne som används vid elektrofores för att färga proteiner och nukleinsyror
Färg Mörkgrå eller grön
Analysera 0.95
Formel vikt 559,58 g/mol
Känslighet Ljuskänslig
Beilstein 3865213
InChI-nyckel MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Br-].CCN1\C(SC2=CC=C3C=CC=CC3=C12)=C\C(C)=CC1=[N+](CC)C2=C(S1)C=CC1=CC=CC=C21
IUPAC-namn 1-ethyl-2-{3-[(2Z)-1-ethyl-1H,2H-naphtho[1,2-d][1,3]thiazol-2-ylidene]-2-methylprop-1-en-1-yl}naphtho[1,2-d][1,3]thiazol-1-ium bromide
Molekylvikt (g/mol) 559.58
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.